685038
Tetrakisacetonitrile copper(I) triflate
Sinonimo/i:
Tetrakisacetonitrile copper(I) trifluoromethanesulfonate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C2H3N.CHF3O3S.Cu/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+1/p-1
NOBZSXGFNYRDMS-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Copper(I)/ABNO-Catalyzed Aerobic Alcohol Oxidation: Alleviating Steric and Electronic Constraints of Cu/TEMPO Catalyst Systems
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Alcohol oxidation is one of the most frequently performed oxidation reactions in organic chemistry. The aldehyde and ketone products of alcohol oxidation are useful intermediates en route to complex molecules.