673293
Pentamethylcyclopentadienylbis(triphenylphosphine)ruthenium(II) chloride
Sinonimo/i:
Chloro(pentamethylcyclopentadienyl)bis(triphenylphosphine)ruthenium (II)
About This Item
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: click chemistry
Punto di fusione
128 °C (D)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Ru].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.c2ccc(cc2)P(c3ccccc3)c4ccccc4.c5ccc(cc5)P(c6ccccc6)c7ccccc7
InChI
1S/2C18H15P.C10H15.ClH.Ru/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;/h2*1-15H;1-5H3;1H;/q;;;;+1/p-1
KLXKSZDVKAWYRT-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3