734527
Tetrakis(pyridine)copper(II) triflate
95%
Sinonimo/i:
[Cu(OTf)2(py)4], Cu(pyridine)4(OTf)2, Tetrakis(pyridine)copper(II) bis(trifluoromethanesulfonate)
About This Item
Saggio
95%
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Punto di fusione
190-194 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
c1ccncc1.c2ccncc2.c3ccncc3.c4ccncc4.FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Cu]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5N.2CHF3O3S.Cu/c4*1-2-4-6-5-3-1;2*2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1-5H;2*(H,5,6,7);/q;;;;;;+2/p-2
DOUMBTAZXRQKGF-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
- Intra and intermolecular aziridination of allylic carbamates and styrenes.
- 18F-fluorination of aryl boronic esters to generate fluroarenes applicable as radiotracers.
- Nucleophilic radiobromination of aryl borons with a radiobromide ion applicable in the preparation of radiobrominated pharmaceuticals.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3