Documenti fondamentali
362204
Sigma-Aldrich
Dichloro(1,10-phenanthroline)copper(II)
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8Cl2CuN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
314.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161600
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: copper
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
Cl[Cu]Cl.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.2ClH.Cu/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;;/h1-8H;2*1H;/q;;;+2/p-2
PHECBGBJCLDCMF-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
  • Oxidative carbonylation of methanol
  • Cyclohexane and toluene oxidation
  • Selective oxidation of tetralin
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Thor C Møller et al.
Scientific reports, 8(1), 10414-10414 (2018-07-12)
G protein coupled receptors (GPCRs) play essential roles in intercellular communication. Although reported two decades ago, the assembly of GPCRs into dimer and larger oligomers in their native environment is still a matter of intense debate. Here, using number and
Global Trade Item Number
SKUGTIN
362204-1G4061831824797
362204-5G