277762
(+)-Methyl D-lactate
98%, optical purity ee: 96% (GLC)
Sinonimo/i:
D-Lactic acid methyl ester, Methyl (R)-(+)-lactate
Saggio
98%
Stato
liquid
Attività ottica
[α]21/D +8.4°, neat
Purezza ottica
ee: 96% (GLC)
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Indice di rifrazione
n20/D 1.413 (lit.)
P. ebollizione
144-145 °C (lit.)
Densità
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](C)O
InChI
1S/C4H8O3/c1-3(5)4(6)7-2/h3,5H,1-2H3/t3-/m1/s1
LPEKGGXMPWTOCB-GSVOUGTGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Neomethymycin, a macrolide which contains 12-membered macrolactone that is used as a potent biological agent.
- PM-toxin A.
It can also be used as a chiral pool along with D-(-)-tartaric acid in the stereoselective total synthesis of separacenes A and B via Trost-Rychnovsky alkyne rearrangement, Horner-Wadsworth-Emmons olefination as well as Corey-Bakshi-Shibata reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?