Documenti fondamentali
W374800
Sigma-Aldrich
L-Menthyl lactate
≥97%, FG
Sinonimo/i:
Laevo-menthyl lactate, [(1R,2S,5R)-5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl] 2-hydroxypropanoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H24O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.33
Numero FEMA:
3748
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
9.551
NACRES:
NA.21
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Halal
Conformità normativa
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥97%
Attività ottica
[α]20/D -81°, c = 5 in ethanol
P. ebollizione
142 °C/5 mmHg (lit.)
Punto di fusione
42-47 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Organolettico
mild; cooling
Stringa SMILE
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C13H24O3/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)16-13(15)10(4)14/h8-12,14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,11+,12-/m1/s1
UJNOLBSYLSYIBM-SGUBAKSOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
L-Menthyllactate is a flavoring ingredient with a slight minty odor and earthy taste. It provides a long-lasting cooling effect in the mouth. The ingredient has alsobeen proposed as a cosmetic fragrance ingredient .
Applicazioni
L-Menthyllactate is used as a cooling ingredient with a pleasant and long-lastingcooling effect in products like toothpaste mints and chewing gum. (2)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
L-Menthol ≥99%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W266590
L-Menthol
Menthol 99%
Sigma-Aldrich
M2772
Menthol
Peng Bai et al.
Nature medicine, 25(8), 1266-1273 (2019-07-10)
The ability to safely control transgene expression with simple synthetic gene switches is critical for effective gene- and cell-based therapies. In the present study, the signaling pathway controlled by human transient receptor potential (TRP) melastatin 8 (hTRPM8), a TRP channel
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W374800-100G4061833664391
W374800-SAMPLE4061833335123
W374800-1KG4061826684108
W374800-5KG4061833461471