Documenti fondamentali
W345501
Sigma-Aldrich
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide
99%, FG
Sinonimo/i:
N-Ethyl-p-methane-3-carboxamide, Ethyl menthane carboxamide, Framidice 3, Menthol Carboxamide WS-3
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H25NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.34
Numero FEMA:
3455
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
ID PubChem:
Numero Flavis:
16.013
NACRES:
NA.21
Organolettico:
cooling; minty
Grado:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Origine biologica:
synthetic
agenzia:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Allergene alimentare:
no known allergens
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Saggio
99%
Punto di fusione
91-98 °C
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
cooling; minty
Stringa SMILE
CCNC(=O)C1CC(C)CCC1C(C)C
InChI
1S/C13H25NO/c1-5-14-13(15)12-8-10(4)6-7-11(12)9(2)3/h9-12H,5-8H2,1-4H3,(H,14,15)
VUNOFAIHSALQQH-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
N-Ethyl-2-isopropyl-5-methylcyclohexanecarboxamide can be used as a flavoring agent in the food industry. It can also be used as a cooling agent in pharmaceuticals, dental care items, and confectionery products.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Removal of novel antiandrogens identified in biological effluents of domestic wastewater by activated carbon
Ma Dehua, et al.
The Science of the Total Environment, 595, 702-710 (2017)
Phenotypic variation in oronasal perception and the relative effects of PROP and thermal taster status.
Yang Q, et al.
Food Quality and Preference, 38, 83-91 (2014)