Documenti fondamentali
W206120
Sigma-Aldrich
α-Amylcinnamaldehyde
mixture of cis and trans, ≥97%, natural, FG
Sinonimo/i:
2-Pentyl cinnamaldehyde
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=C[(CH2)4CH3]CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.29
Numero FEMA:
2061
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
Numero Flavis:
05.040
NACRES:
NA.21
Origine biologica
botanical
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.510
Saggio
≥97%
Composizione
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted α-Amylcinnamaldehyde
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
P. ebollizione
287-290 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
amyl cinnamal
Organolettico
floral; spicy; sweet
Stringa SMILE
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
146 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)