W206105
α-Amylcinnamaldehyde
mixture of cis and trans, ≥97%, stabilized, FG
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Saggio
≥97%
contiene
BHT as stabilizer
Composizione
contains IFRA and EU 1223/2009 restricted α-amylcinnamaldehyde
Indice di rifrazione
n20/D 1.557 (lit.)
P. ebollizione
287-290 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
amyl cinnamal
Organolettico
fruity; floral; sweet
Stringa SMILE
[H]C(/C(CCCCC)=C/C1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18O/c1-2-3-5-10-14(12-15)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,11-12H,2-3,5,10H2,1H3/b14-11+
HMKKIXGYKWDQSV-SDNWHVSQSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
146 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W206105-10KG-K | 4061837834776 |
W206105-1KG | |
W206105-1KG-K | 4061837834783 |
W206105-5KG | |
W206105-5KG-K | 4061837834790 |
W206105-SAMPLE | |
W206105-SAMPLE-K | 4061837502453 |
W206105-10KG |