Key Documents
57030-U
Supelco
Collettore del vuoto Visiprep SPE, senza PTFE
standard, 12-port model
Sinonimo/i:
Collettore del vuoto per cartucce SPE a 12 pozzetti
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiali
UHMW PE frit
polypropylene tube
agenzia
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Nome Commerciale
Visiprep
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Compatibilità
suitable for (for PFAS testing)
applicazioni
environmental
food and beverages
Descrizione generale
Il collettore del vuoto Visiprep SPE erelativi accessori automatizzano la preparazione e la pulizia dei campioni liquidi di laboratoriomediante estrazione in fase solida. Utilizzato in combinazione con una pompa da vuoto, il collettore Visiprep™ puòestrarre da 12 fino a 24 campioni contemporaneamente, aumentando in modo significativola raccolta dei campioni e riducendone il tempo effettivo di preparazione rispettoai metodi di estrazione liquido-liquido. I collettori del vuoto Visiprep sono dotati di unavalvola di sfiato del vuoto e di un coperchio separatoper garantire un controllo preciso del flusso e un utilizzo facile e sicuro.Con le nostre valvole di controllo del flusso è possibile regolare con precisione il flusso all'interno di ognitubo SPE ruotando le singole valvole a vite integrate nel coperchio. I nostricollettori standard recentemente ottimizzati sono idonei per i metodi SPE nell'ambito delle analisi dei PFAS. Tutti i componenti principali contenenti PFAS (ad es. PTFE) sono stati sostituiti daalternative prive di PFAS, come il polietilene ad altissimo peso molecolare (UHMWPE) o l'acciaio inossidabile (guide ad ago). Questi materiali garantiscono una bassa contaminazione di fondo da PFASdurante il processo SPE. La bacinella in vetro non si scioglie, appannao scolora se esposta a solventi forti. Nella rastrelliera del collettore trovano postoi flaconcini per autocampionatore, i flaconcini piccoli per la scintillazione, le provette per i test da 10 e da 16 mm ei flaconi volumetrici da 1, 2, 5 e 10 mL. Una piastra opzionale può contenere fino a dieciflaconcini per la scintillazione da 20 mL nel modello a 12 porte. La valvola di sfiato del vuoto migliora il controllo del livello di vuoto egarantisce una chiusura più sicura della valvola. Questa valvola a vite è dotata diuna guarnizione conica in polietilene ad altissimo peso molecolare (ora senza PTFE).Il serraggio della vite garantisce una tenuta completa senza perdite dalla valvola.L'allentamento della vite interrompe la tenuta, consentendo il rilascio immediato del vuoto per fermarele estrazioni o per sollevare il coperchio del collettore. Quattro gambe da 5 cm consentono diappoggiare il coperchio su una superficie di lavoro mantenendo i tubi SPE in posizione verticale. Ciò impedisce che le guide del solvente poggino sulla superficie di lavoro evengano danneggiate o contaminate. Il raccordo per l'essiccamento da collegare alcollettore è venduto separatamente, si installa in pochi minuti e può essere utilizzato con qualsiasigas inerte. Il raccordo per l'essiccamento è utile anche per concentrare i campioni recuperati. Il flusso di gas in ogni tubo SPE può essere regolato in modo indipendente.
Applicazioni
Il collettore del vuoto Visiprep SPE è stato usato per eseguire l′estrazione in fase solida per separare i polifenoli dall′uva, al fine di determinare il contenuto in polifenoli con l′analisi LC-MS. È stato usato anche per concentrare e purificare gli estratti di solventi dai sedimenti dell′acqua di superficie e delle acque di scolo. Inoltre è stato usato per estrarre e determinare l′estrone nell′acqua con il saggio immuno-assorbente legato a un enzima di estrazione in fase solida (SPE-ELISA).
Caratteristiche e vantaggi
  • Valvole a vite brevettate all'interno di ciascuna porta SPE per un controllo preciso del flusso
  • La bacinella in vetro non si scioglie, appanna o scolora se esposta ai solventi
  • Le gambe sul coperchio consentono di appoggiare facilmente il coperchio rimosso dal collettore sulla superficie di lavoro
  • Il manometro e la valvola di sfiato del vuoto a vite, resistenti ai solventi, offrono una migliore tenuta e controllo del vuoto. La valvola richiede un tubo da vuoto da 1/4″ .
  • Nella rastrelliera per i contenitori di raccolta in PP trovano posto i flaconcini per autocampionatore, i flaconcini piccoli per la scintillazione (diam. est. raccomandato 22,75 mm), provette per i test da 10 e da 16 mm e flaconi volumetrici da 1, 2, 5 e 10 mL. Per i modelli a 12 porte è disponibile una piastra opzionale per i flaconcini per la scintillazione da 20 mL.
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Kristina Mladenov et al.
Journal of cosmetic science, 71(5), 251-262 (2020-10-07)
Caffeine is extensively used in cellulite and hair growth cosmetic products. Regulations in the field of cosmetics require manufacturers to list caffeine in the ingredient list on product labels, but its exact content in these products is not declared. On
Guangdi Wang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(5), 1353-1364 (2012-03-23)
Endocrine disrupting compounds (EDCs), represented by steroid hormones, organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and bisphenol A have been determined in four sediment cores from the Gulf of Mexico, from New Orleans surface water (Lake Pontchartrain and Mississippi River), and
Angeles M Alonso Borbalán et al.
Journal of chromatography. A, 1012(1), 31-38 (2003-09-26)
There is considerable interest in the analysis of phenolic compounds due to their involvement in the organoleptic characteristics of foods and drinks, and their contribution to protection against cardiovascular diseases and cancers through their antioxidant activity. This article describes studies
Development of a solid-phase extraction-enzyme-linked immunosorbent assay method for the determination of estrone in water.
Li, Zhilan, et al.
Analytica Chimica Acta, 503, 171-177 (2004)