Documenti fondamentali
57265
Supelco
Collettore del vuoto Visiprep SPE
DL (Disposable Liner), 24-port model
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Materiali
PTFE frit
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Visiprep
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Il collettore del vuoto Visiprep DL (Disposable Liner) elimina la possibilità di contaminazione crociata durante il trattamento di un nuovo campione sulla stessa porta. Il liner è costituito da un raccordo luer femmina in PP che si attacca alla SPE e un tubicino in PTFE a parete sottile che viene avvitato sulla porta della SPE. In questo modo si garantisce che tutte le porte e le superfici della SPE che vengono a contatto con il campione possono essere sostituite dopo ogni estrazione.
La SPE è un tipo di cromatografia e, come con altre tecniche cromatografiche, il controllo della portata è decisivo per continuare ad avere estrazioni riproducibili. A differenza di altri collettori del vuoto, il sistema Visiprep contiene un sistema valvolare brevettato che consente un controllo preciso del flusso attraverso ciascun tubo SPE, per mezzo di valvole rotanti, indipendenti, a vite poste in ciascuna porta all′interno del coperchio del collettore. Con i collettori del vuoto Visiprep è consentito processare fino a 12 (nella versione a 12 porte) o 24 (nella versione a 24 porte) campioni SPE contemporaneamente. Nelle versioni a 24 porte lo spazio tra le porte è leggermente inferiore rispetto alle versioni con 12 porte per cui si raccomanda di prendere in considerazione le dimensioni dei tubi.
Applicazioni
Il collettore da vuoto Visiprep SPE è stato usato per eseguire l′estrazione in fase solida finalizzata alla separazione dei polifenoli dall′uva, per determinare il contenuto in polifenoli mediante analisi LC-MS. È stato impiegato anche per concentrare e purificare gli estratti in solvente di sedimenti di acque superficiali e di acque reflue. Inoltre è stato utilizzato per estrarre e determinare l′estrone nell′acqua con un saggio che prevede estrazione in fase solida e saggio di immunoadsorbimento enzimatico (SPE-ELISA).
Caratteristiche e vantaggi
  • Valvole a vite brevettate all′interno di ciascuna porta per SPE per un preciso controllo del flusso
  • L′esposizione ai solventi non provoca lo scioglimento o l′appannamento della bacinella di vetro, né la comparsa di macchie
  • Il coperchio è dotato di gambe che consentono all′utente di appoggiarlo sulla superficie di lavoro quando lo rimuove dal collettore
  • La valvola e lo sfiato per il vuoto, a vite, resistenti ai solventi offrono una migliore sigillatura e un migliore controllo del vuoto. La valvola accoglie un tubo per il vuoto da 1/4″.
  • Nella rastrelliera per i contenitori di raccolta in PP trovano posto i flaconcini per autocampionatore, i flaconcini piccoli per la scintillazione (diam. est. raccomandato 22,75 mm), provette per i test da 10 e da 16 mm e flaconi volumetrici da 1, 2, 5 e 10 mL. Per i modelli a 12 porte è disponibile una piastra opzionale per i flaconcini per la scintillazione da 20 mL.
Fornito con 100 liner monouso (cod. articolo 57059).
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Guangdi Wang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(5), 1353-1364 (2012-03-23)
Endocrine disrupting compounds (EDCs), represented by steroid hormones, organochlorine pesticides (OCPs), polychlorinated biphenyls (PCBs), and bisphenol A have been determined in four sediment cores from the Gulf of Mexico, from New Orleans surface water (Lake Pontchartrain and Mississippi River), and
Angeles M Alonso Borbalán et al.
Journal of chromatography. A, 1012(1), 31-38 (2003-09-26)
There is considerable interest in the analysis of phenolic compounds due to their involvement in the organoleptic characteristics of foods and drinks, and their contribution to protection against cardiovascular diseases and cancers through their antioxidant activity. This article describes studies
Development of a solid-phase extraction-enzyme-linked immunosorbent assay method for the determination of estrone in water.
Li, Zhilan, et al.
Analytica Chimica Acta, 503, 171-177 (2004)
Protocolli
Analysis of Polychlorinated Biphenyls in Fish Oil Using Supelclean EZ-POP NP, Silica Gel SPE, and an SLB-5ms GC Column
Determination of PAHs in Paprika Powder Using a Novel SPE Cartridge
To optimize hydrolysis using β-glucuronidase, factors such as incubation time, temperature, hydrolysis pH, enzyme source, and enzyme concentration must be evaluated for each glucuronide metabolite to be analyzed.
Contenuto correlato
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.