Key Documents
57027
Supelco
Visiprep DL (Disposable Liner) Replacement Liner Guide Needles (included with 57044 and 57265)
for use with DL (Disposable Liner), 12- and 24-port models, stainless steel, pk of 12
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pk of 12
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with DL (Disposable Liner), 12- and 24-port models
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)