Documenti fondamentali
57048
Supelco
Long Stem Flow Control Valves
pk of 6
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Confezionamento
pk of 6
Livello qualitativo
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Equip alternative valves in your 12-port or 24-port standard Visiprep vacuum manifold with these long stem flow control valves if you intend to use all ports of the manifold with 12, 20, or 60 mL SPE tubes.
Note: Not for use with Visiprep DL (Disposable Liner) models
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)