Key Documents
57254
Supelco
Visiprep Manifold Replacement Gasket
for use with 24-port model (standard and DL), pk of 2
Sinonimo/i:
REPL. GASKET PK/2 FOR 24 PORT VACUUM MANIFOLD
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Confezionamento
pk of 2
Livello qualitativo
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 24-port model (standard and DL)
Descrizione generale
Visiprep Manifold Replacement Gasket is an accessory for use with 24-port Visiprep solid-phase extraction manifold.
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)