108197
Cinnamyl alcohol
98%
Sinonimo/i:
3-Phenyl-2-propen-1-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.6 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Saggio
98%
Stato
liquid
P. ebollizione
250 °C (lit.)
Punto di fusione
30-33 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble
alcohol: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
glycerol: soluble
organic solvents: freely soluble
Densità
1.044 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7,10H,8H2/b7-4+
OOCCDEMITAIZTP-QPJJXVBHSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
258.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
126 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?