166170
Cinnamyl acetate
99%
Saggio
99%
Stato
powder
Indice di rifrazione
n20/D 1.541 (lit.)
P. ebollizione
265 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble(lit.)
glycerol: insoluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
Densità
1.057 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(=O)OC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H12O2/c1-10(12)13-9-5-8-11-6-3-2-4-7-11/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
WJSDHUCWMSHDCR-VMPITWQZSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?