187186
Cinnamyl chloride
95%
Sinonimo/i:
(3-Chloropropenyl)benzene
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.584 (lit.)
P. ebollizione
108 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−19 °C (lit.)
Densità
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?