Documenti fondamentali
8.00236
Sigma-Aldrich
Cinnamoyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Cinnamoyl chloride, Cinnamic acid chloride
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH=CHCOCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
crystals
Punto di fusione
32-36 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Densità
1.16 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C9H9Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-7H,8H2/b7-4+
IWTYTFSSTWXZFU-QPJJXVBHSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 32 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C