143995
Propargyl chloride
98%
Sinonimo/i:
3-Chloro-1-propyne
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. ebollizione
58 °C (lit.)
Solubilità
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
ethanol: miscible
ethyl acetate: miscible
ethylene glycol: miscible
water: insoluble
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCC#C
InChI
1S/C3H3Cl/c1-2-3-4/h1H,3H2
LJZPPWWHKPGCHS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
66.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?