Key Documents
728594
Sigma-Aldrich
5-Iodo-1-pentyne
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
1-Iodo-4-pentyne, 5-Iodo-1-pentyne, 5-Iodopentyne
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H7I
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.01
Beilstein:
1736711
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ICCCC#C
InChI
1S/C5H7I/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-5H2
SEHFYZRHGUPLSY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
135.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57.38 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)