Documenti fondamentali
652636
Sigma-Aldrich
Methyl 4-iodosalicylate
97%
Sinonimo/i:
Methyl 2-hydroxy-4-iodobenzoate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H7IO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
69-73 °C
Gruppo funzionale
ester
iodo
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(I)cc1O
InChI
1S/C8H7IO3/c1-12-8(11)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4,10H,1H3
WUFUURSWOJROKY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)