Documenti fondamentali
244406
Sigma-Aldrich
1-Dodecyne
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)9C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.434 (lit.)
P. ebollizione
215 °C (lit.)
Punto di fusione
−19 °C (lit.)
Densità
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCC#C
InChI
1S/C12H22/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2/h1H,4-12H2,2H3
ZVDBUOGYYYNMQI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-Dodecyne was used in the synthesis of stable ruthenium nanoparticles.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Octadecene technical grade, 90%
Sigma-Aldrich
O806
1-Octadecene
Xiongwu Kang et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(3), 1412-1415 (2012-01-11)
Stable ruthenium nanoparticles were prepared by the self-assembly of 1-dodecyne onto the "bare" Ru colloid surface. The formation of a Ru-vinylidene (Ru═C═CH-R) interfacial bonding linkage was confirmed by the specific reactivity of the nanoparticles with imine derivatives to form a
Davide Albani et al.
Nature communications, 9(1), 2634-2634 (2018-07-08)
Ensemble control has been intensively pursued for decades to identify sustainable alternatives to the Lindlar catalyst (PdPb/CaCO3) applied for the partial hydrogenation of alkynes in industrial organic synthesis. Although the geometric and electronic requirements are known, a literature survey illustrates