Documenti fondamentali
211222
Sigma-Aldrich
Tribromuro di boro
1.0 M in methylene chloride
Sinonimo/i:
Tribromoborano
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
250.52
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in methylene chloride
Densità
1.467 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
BrB(Br)Br
InChI
1S/BBr3/c2-1(3)4
ILAHWRKJUDSMFH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il tribromuro di bromo (BBr3) è un reagente usato solitamente in chimica organica per reazioni di demetilazione.
Applicazioni
Reagente per la preparazione di:
  • Intermedio farmacologico 6-nitro-L-DOPA
  • Derivati del polistirene luminescente con frazioni di carbazolil-borano protette stericamente
  • Grafene addizionato di boro di alta qualità tramite una reazione di accoppiamento riduttiva di tipo Wurtz
  • Apteni di mercapto-(+)-metamfetamina per la sintesi di vaccini coniugati contro la (+)-metamfetamina con migliore densità degli epitopi
  • Strutture ibride di DNA da molecole organiche di dimensioni micrometriche
  • Complessi di borano tramite reazioni di borilazione aromatica elettrofila
  • Agonista dei recettori 5-HT2C
  • Derivati bifenilici con gruppi amminici terziari come gli inibitori delle ß-secretasi(BACE1) per il trattamento della malattia di Alzheimer
  • Un′unità di frazione di boro-aza-dipirrometene p-estesa altamente fluorescente nella regione vicino-IR
  • Derivati della tetraidroisochinolina tramite la ciclizzazione intramolecolare di N-feniletilammine metossi-sostituite
Utilizzata per la scissione dei metil-aril eteri nella sintesi di un benzopirano-benzopirano da uno scheletro di cumarina.
Confezionamento
La bottiglia Sure/Seal da 25 mL è consigliata come contenitore monouso. Ripetute perforazioni possono causare un degrado delle prestazioni del prodotto.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Tetrahedron Letters, 47, 5909-5909 (2006)
Hui Wang et al.
European journal of medicinal chemistry, 88, 66-73 (2014-09-14)
The pharmacokinetics (PK) and pharmacodynamics (PD) of PT119, a potent Staphylococcus aureus enoyl-ACP reductase (saFabI) inhibitor with a Ki value of 0.01 nM and a residence time of 750 min on the enzyme target, has been evaluated in mice. PT119
Andrey S Mereshchenko et al.
Nature chemistry, 7(7), 562-568 (2015-06-24)
'Roaming' is a new and unusual class of reaction mechanism that has recently been discovered in unimolecular dissociation reactions of isolated molecules in the gas phase. It is characterized by frustrated bond cleavage, after which the two incipient fragments 'roam'
Doriane Lorendeau et al.
Biochemical pharmacology, 90(3), 235-245 (2014-05-31)
The multidrug resistance protein 1 (MRP1) is involved in multidrug resistance of cancer cells by mediating drug efflux out of cells, often in co-transport with glutathione (GSH). GSH efflux mediated by MRP1 can be stimulated by verapamil. In cells overexpressing
Albish K Paul et al.
Photochemistry and photobiology, 91(6), 1348-1355 (2015-10-24)
Synthesis, photophysical and metal ion recognition properties of a series of amino acid-linked free-base and Zn-porphyrin derivatives (5-9) are reported. These porphyrin derivatives showed favorable photophysical properties including high molar extinction coefficients (>1 × 10(5) m(-1) cm(-1) for the Soret