715026
2,5-Dimethoxybenzene-1,4-dicarboxaldehyde
97%
Sinonimo/i:
2,5-Dimethoxy-1,4-benzenedialdehyde, 2,5-Dimethoxy-1,4-benzenedicarboxaldehyde, 2,5-Dimethoxy-4-formylbenzaldehyde, 2,5-Dimethoxybenzene-1,4-dicarbaldehyde, 2,5-Dimethoxyterephthalaldehyde, 2,5-Dimethoxyterephthaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
209-213 °C
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
COc1cc(C=O)c(OC)cc1C=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9-3-8(6-12)10(14-2)4-7(9)5-11/h3-6H,1-2H3
YSIIHTHHMPYKFP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Polymeric Schiff bases using aliphatic or aromatic diamines via polycondensation reaction.
- 1,4-Bis-(α-cyano-4-methoxystyryl)-2,5-dimethoxybenzene using (4-methoxyphenyl)acetonitrile via Knoevenagel reaction in the presence of potassium t-butoxide and tetrabutylammonium hydroxide.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?