Key Documents
D109207
Sigma-Aldrich
2,5-Dihydroxy-1,4-benzenediacetic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
(HO)2C6H2(CH2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder or crystals
Punto di fusione
281-283 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cc(O)c(CC(O)=O)cc1O
InChI
1S/C10H10O6/c11-7-1-5(3-9(13)14)8(12)2-6(7)4-10(15)16/h1-2,11-12H,3-4H2,(H,13,14)(H,15,16)
MCLKERLHVBEZIW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)