381071
2-Aminoterephthalic acid
99%
Sinonimo/i:
2-Aminobenzene-1,4-dicarboxylic acid
Saggio
99%
Forma fisica
powder, crystals or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
324 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Nc1cc(ccc1C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H7NO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,9H2,(H,10,11)(H,12,13)
GPNNOCMCNFXRAO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Lanthanide coordination polymers with 1,10-phenanthroline by hydrothermal method.
- Blue-emitting derivatives of 2-aminoterephthalic acid.
- Amino-functionalized Zr-terephthalate (UiO-66), an excellent catalyst for selective synthesis of jasminaldehyde.
- IRMOF-3, a zinc aminoterephthalate metal-organic framework useful as a catalyst for the Knoevenagel condensation of benzaldehyde and ethyl cyanoacetate.
- Polymeric composite membrane with excellent CO2 separation capabilities.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?