427292
1-Bromo-2-butyne
≥98%
Sinonimo/i:
1-(Bromomethyl)-2-methylacetylene, 2-Butyn-1-yl bromide, 2-Butynyl bromide, 4-Bromobut-2-yne
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.508 (lit.)
P. ebollizione
40-41 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.519 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
bromo
Stringa SMILE
CC#CCBr
InChI
1S/C4H5Br/c1-2-3-4-5/h4H2,1H3
LNNXOEHOXSYWLD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
It may be used in the synthesis of the following:
- 4-butynyloxybenzene sulfonyl chloride
- mono-propargylated diene derivative
- isopropylbut-2-ynylamine
- allenylcyclobutanol derivatives
- allyl-[4-(but-2-ynyloxy)phenyl]sulfane
- allenylindium
- alkynyl alcohols
- axially chiral teranyl compounds
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
96.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
36 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
427292-5G | 4061832104539 |
427292-1G | 4061832104522 |