Key Documents
244341
Sigma-Aldrich
2-Butyn-1-ol
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3C≡CCH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Beilstein:
1733676
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
142-143 °C (lit.)
Punto di fusione
−2.2 °C (lit.)
Densità
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CC#CCO
InChI
1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3
NEEDEQSZOUAJMU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Butyn-1-ol was used in the synthesis of homocoupling products, [{Ru(P(OCH3)3)2(CH3CN)3}2{μ-SCRCHCH(OCH2CCR)S}](CF3SO3)4.
Synthesis of macrocyclic ethers via metathesis reactions of cyclohexanes and cyclohexenes with allylic and propargylic side chains.†
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
European Journal of Organic Chemistry, 3727-3727 (2007)
Kazuko Matsumoto et al.
Journal of the American Chemical Society, 124(44), 13106-13113 (2002-10-31)
A variety of inter- and intramolecular dehydration was found in the reactions of [[Ru(P(OCH(3))(3))(2)(CH(3)CN)(3)](2)(mu-S(2))](CF(3)SO(3))(4) (1) with hydroxyl substituted alkenes and alkynes. Treatment of 1 with allyl alcohol gave a C(3)S(2) five-membered ring complex, [[Ru(P(OCH(3))(3))(2)(CH(3)CN)(3)](2)[mu-SCH(2)CH(2)CH(OCH(2)CH=CH(2))S]](CF(3)SO(3))(4) (2), via C-S bond formation after