Documenti fondamentali
429031
Sigma-Aldrich
4,7-Dihydroxy-1,10-phenanthroline
Dye content ≥30 %
Sinonimo/i:
1,10-Phenanthroline-4,7-diol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.20
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
>85.0% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
powder or chunks
Composizione
Dye content, ≥30%
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Oc1ccnc2c1ccc3c(O)ccnc23
InChI
1S/C12H8N2O2/c15-9-3-5-13-11-7(9)1-2-8-10(16)4-6-14-12(8)11/h1-6H,(H,13,15)(H,14,16)
SLIBCJURSADKPV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
429031-250MG4061832345901
429031-1G4061826112267