Documenti fondamentali
1.07225
Supelco
1,10-Phenanthroline monohydrate
GR ACS
Sinonimo/i:
1,10-Phenanthroline monohydrate, o-Phenanthroline monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8N2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.21 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
200-629-2
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
93-94 °C
Solubilità
3.3 g/L
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Linkage
Replaces: PX0460-5; PX0460
Risultati analitici
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Suitability as redox indicator: conforms
Suitability for determining iron: conforms
Melting point (anhydrous substance): 117 - 120 °C
substances insoluble in ethanol: conforms
Water (according to Karl Fischer): 8.5 - 11.0 %
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3