458821
2-Chloropyridine-3-carbonyl chloride
98%
Sinonimo/i:
2-Chloronicotinoyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
39-44 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO/c7-5-4(6(8)10)2-1-3-9-5/h1-3H
RXTRRIFWCJEMEL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges