274186
Methyl 4-aminobenzoate
98%
Sinonimo/i:
(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)amine, 4-(Carbomethoxy)aniline, 4-Aminobenzenecarboxylic acid methyl ester, 4-Aminobenzoic acid methyl ester, Methyl aniline-4-carboxylate, Methyl p-aminobenzoate, p-Aminobenzoic acid methyl ester, p-Carbomethoxyaniline
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
110-111 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,9H2,1H3
LZXXNPOYQCLXRS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?