Documenti fondamentali
72962
Sigma-Aldrich
Methyl 4-nitrobenzoate
≥99.0% (GC)
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Beilstein:
1912198
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
flakes
Punto di fusione
94-96 °C (lit.)
94-96 °C
Gruppo funzionale
ester
nitro
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-2-4-7(5-3-6)9(11)12/h2-5H,1H3
YOJAHJGBFDPSDI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3