155977
Methyl 3-nitrobenzoate
99%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
99%
P. ebollizione
279 °C (lit.)
Punto di fusione
78-80 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitro
Stringa SMILE
COC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-13-8(10)6-3-2-4-7(5-6)9(11)12/h2-5H,1H3
AXLYJLKKPUICKV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Methyl 3-nitrobenzoate was used in the preparation of iodoarene.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Shawn J Stachel et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(3), 641-644 (2005-11-03)
We have synthesized and evaluated a series of conformationally biased P3 amide replacements based on an isophthalamide lead structure. The studies resulted in the identification of the beta-secretase inhibitor 7m which has an in vitro IC(50)=35 nM. The synthesis and