Documenti fondamentali
8.20879
Sigma-Aldrich
2′-Nitroacetanilide
for synthesis
Sinonimo/i:
2′-Nitroacetanilide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
209-009-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
90-93 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1c(cccc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-4-2-3-5-8(7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
BUNFNRVLMKHKIT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 90 °C
Melting range (upper value): ≤ 93 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6