695041
Acido nitrico
ACS reagent, ≥90.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.3 (vs air)
Tensione di vapore
6.6 mmHg ( 20 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
Descrizione
dilution test passes test
Saggio
≥90.0%
Forma fisica
liquid
Residuo alla calcinazione
≤0.002%
Colore
colorless to yellow
P. eboll.
120.5 °C (lit.)
Densità
1.48 g/mL at 20 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.7 ppm
dissolved oxides: ≤0.1% (as N2O3)
sulfate (SO42-): ≤5 ppm
Cationi in tracce
As: ≤0.3 ppm
Fe: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As an oxidizing agent with sulfuric acid to graft the carboxylic acid over CNT (carbon nanotubes) to produce CNT-COOH.
- In the combustion method to adjust the pH of the solution to 7. It is one of the steps in the preparation of mixed magnetite–hematite nanoparticles.
- As a nitrating agent with sulfuric acid in the synthesis of 8-nitro-7-hydroxy-4-methyl coumarin and 6-nitro-7-hydroxy-4-methyl coumarin from 7-hydroxy-4-methyl coumarin.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?