1.00455
Nitric acid
100%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Acido nitrico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acido nitrico fumante 100%, for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
agenzia
reag. Ph. Eur.
Livello qualitativo
Tensione di vapore
56 hPa ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥98.5% (acidimetric)
Forma fisica
liquid
Residuo alla calcinazione
≤50 ppm (as SO4)
pH
<1 (20 °C in H2O)
P. eboll.
83 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-42 °C
Densità
1.51 g/cm3 at 20 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
Cationi in tracce
Ag: ≤0.02 ppm
Al: ≤0.20 ppm
As: ≤0.01 ppm
Ba: ≤0.02 ppm
Be: ≤0.02 ppm
Bi: ≤0.10 ppm
Ca: ≤0.15 ppm
Cd: ≤0.02 ppm
Co: ≤0.02 ppm
Cr: ≤0.10 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤2.0 ppm
Ge: ≤0.05 ppm
K: ≤0.10 ppm
Li: ≤0.02 ppm
Mg: ≤0.05 ppm
Mn: ≤0.02 ppm
Mo: ≤0.02 ppm
Na: ≤0.50 ppm
Ni: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.02 ppm
Sr: ≤0.02 ppm
Ti: ≤0.10 ppm
Tl: ≤0.05 ppm
V: ≤0.02 ppm
Zn: ≤0.05 ppm
Zr: ≤0.10 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Stringa SMILE
O[N+]([O-])=O
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Modellazione multiscala della chimica delle radiazioni di plutonio in soluzioni di acido nitrico. Questa ricerca evidenzia l'uso critico dell'acido nitrico fumante nello studio della chimica delle radiazioni del plutonio, essenziale per la scienza dei materiali nucleari e per garantire la sicurezza nei processi industriali che coinvolgono materiali radioattivi (Kynman et al., 2024).
- Ottimizzazione dei parametri di stampa 3D per la ceramica di allumina sulla base del test ortogonale. Lo studio dimostra il ruolo dell'acido nitrico nella lavorazione e nell'ottimizzazione dei materiali per le applicazioni di stampa 3D, essenziali per il progresso delle tecniche di produzione nei settori della scienza dei materiali e dell'industria (Wang et al., 2024).
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 1