Documenti fondamentali
8.20880
Sigma-Aldrich
4′-Nitroacetanilide
for synthesis
Sinonimo/i:
4′-Nitroacetanilide, N-Acetyl-4-nitroaniline
About This Item
Formula condensata:
CH3CONHC6H4-4-(NO2)
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
203-169-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Punto di fusione
212-215 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)NC(=O)C
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-2-4-8(5-3-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 212 °C
Melting range (upper value): ≤ 215 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3