Key Documents
644250
Sigma-Aldrich
3′-Nitroacetanilide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
154-158 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amide
nitro
Stringa SMILE
CC(=O)Nc1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H8N2O3/c1-6(11)9-7-3-2-4-8(5-7)10(12)13/h2-5H,1H3,(H,9,11)
KFTYNYHJHKCRKU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Acido nitrico ACS reagent, 70%
Sigma-Aldrich
438073
Acido nitrico
P C Adams et al.
Biopharmaceutics & drug disposition, 17(8), 675-698 (1996-11-01)
We tested the hypothesis that the small intestine is capable of the first-pass, reductive metabolism of xenobiotics. A simplified version of the isolated vascularly perfused rat small intestine was developed to test this hypothesis with 1,3-dinitrobenzene (1,3-DNB) as a model