386367
Methyl 3,5-dinitrobenzoate
99%
Sinonimo/i:
3,5-Dinitrobenzoic acid methyl ester, NSC 7317
Saggio
99%
Punto di fusione
107-109 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
nitro
Stringa SMILE
COC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-16-8(11)5-2-6(9(12)13)4-7(3-5)10(14)15/h2-4H,1H3
POGCCFLNFPIIGW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
386367-100G | |
386367-25G | 4061831829662 |