238465
1-Chlorohexane
99%
Sinonimo/i:
Hexyl chloride
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
P. eboll.
133-134 °C (lit.)
Punto di fusione
−94 °C (lit.)
Solubilità
water: insoluble(lit.)
Densità
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
alkyl halide
chloro
Stringa SMILE
CCCCCCCl
InChI
1S/C6H13Cl/c1-2-3-4-5-6-7/h2-6H2,1H3
MLRVZFYXUZQSRU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?