Documenti fondamentali
155136
Sigma-Aldrich
Chlorocyclopentane
99%
Sinonimo/i:
Cyclopentyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H9Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.58
Beilstein:
1900557
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4512 (lit.)
P. ebollizione
114 °C (lit.)
Densità
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC1CCCC1
InChI
1S/C5H9Cl/c6-5-3-1-2-4-5/h5H,1-4H2
NDTCXABJQNJPCF-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Chlorocyclopentane was used in the preparation of diastereomeric activation products.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Andrew J Vetter et al.
Journal of the American Chemical Society, 131(30), 10742-10752 (2009-04-03)
Several halogenated substrates are found to participate in C-H bond cleavage reactions with the photochemically generated fragment [Tp'Rh(CNR)] (Tp' = hydrotris(3,5-dimethylpyrazolyl)borate; R = CH(2)CMe(3)). Reaction with 1- or 3-chloropentane gives only terminal C-H activation products. Reaction with 2-chloropentane gives a
Laura A Mertens et al.
The journal of physical chemistry. A, 122(24), 5418-5436 (2018-05-09)
The relative rates of C-C and C-H β-scission reactions of isobutyl radicals (2-methylprop-1-yl, C4H9) were investigated with shock tube experiments at temperatures of (950 to 1250) K and pressures of (200 to 400) kPa. We produced isobutyl radicals from the