Key Documents
115622
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzonitrile
99%
Sinonimo/i:
1-Chloro-4-benzonitrile, 1-Chloro-4-cyanobenzene, 4-Cyanophenyl chloride, p-Chlorobenzonitrile
About This Item
Formula condensata:
ClC6H4CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
137.57
Beilstein:
1072122
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050680
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
223 °C (lit.)
Punto di fusione
90-93 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
nitrile
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
GJNGXPDXRVXSEH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Chlorobenzonitrile has been used in the preparation of amides.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
226.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
108 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Ondrej Kaplan et al.
Applied microbiology and biotechnology, 73(3), 567-575 (2006-10-25)
Aspergillus niger K10 cultivated on 2-cyanopyridine produced high levels of an intracellular nitrilase, which was partially purified (18.6-fold) with a 24% yield. The N-terminal amino acid sequence of the enzyme was highly homologous with that of a putative nitrilase from
Luca Quattrini et al.
Scientific reports, 9(1), 9943-9943 (2019-07-11)
Melanoma is the most serious form of skin cancer but its medication is still far from being safe and thoroughly effective. The search of novel therapeutic approaches represents therefore a health emergency to push through eagerly. In this study, we