Documenti
C30000
Sigma-Aldrich
4-Chlorobutyronitrile
97%
About This Item
Formula condensata:
Cl(CH2)3CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
103.55
Beilstein:
1633582
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.442 (lit.)
P. eboll.
195-197 °C (lit.)
Densità
1.095 g/mL at 20 °C
Stringa SMILE
ClCCCC#N
InChI
1S/C4H6ClN/c5-3-1-2-4-6/h1-3H2
ZFCFBWSVQWGOJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C