B58407
4-Bromobenzonitrile
99%
Sinonimo/i:
1-Bromo-4-benzonitrile, 1-Bromo-4-cyanobenzene, 1-Cyano-4-bromobenzene, 4-Bromocyanobenzene, 4-Bromophenyl cyanide, 4-Bromophenylcarbonitrile
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
235-237 °C (lit.)
Punto di fusione
110-115 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H
HQSCPPCMBMFJJN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?