B80100
2-Bromopyridine
99%
Sinonimo/i:
β-Bromopyridine, 2-Pyridyl bromide, Pyridin-2-yl bromide, o-Bromopyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.572 (lit.)
P. ebollizione
192-194 °C (lit.)
Densità
1.657 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Brc1ccccn1
InChI
1S/C5H4BrN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
IMRWILPUOVGIMU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- A building block in the formation of C−N bond by various cross coupling reactions.
- A reactant in Negishi cross-coupling reaction with aryl halides catalyzed by palladium.
- A reactant in the synthesis of 2′-pyridyldifluoroacetate with ethyl bromodifluoroacetate in presence of copper as a catalyst.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90.6 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?