B80429
4-Bromopyridine hydrochloride
99%
Sinonimo/i:
4-Bromopyridine monohydrochloride, 4-Bromopyridinium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
crystals
Punto di fusione
270 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].Brc1ccncc1
InChI
1S/C5H4BrN.ClH/c6-5-1-3-7-4-2-5;/h1-4H;1H
MPZMVUQGXAOJIK-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)