Key Documents
C105058
Sigma-Aldrich
Chlorocyclohexane
99%
Sinonimo/i:
Cyclohexyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.60
Beilstein:
1900796
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.462 (lit.)
P. eboll.
142 °C (lit.)
Punto di fusione
−44 °C (lit.)
Densità
1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Octavio Perez-Garcia et al.
Environmental science & technology, 51(23), 13678-13688 (2017-10-31)
Metabolomics provides insights into the actual physiology of cells rather than their mere "potential", as provided by genomic and transcriptomic analysis. We investigate the modulation of nitrous oxide (N
Henriëtte E Bakker et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(4), 881-890 (2017-01-04)
The electrophoretic mobility and the zeta potential (ζ) of fluorescently labeled colloidal silica rods, with an aspect ratio of 3.8 and 6.1, were determined with microelectrophoresis measurements using confocal microscopy. In the case where the colloidal particles all move at