1.04735
Acqua
tested for EPA533 and EPA537.1 PFAS Methods LiChrosolv®
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Compatibilità
suitable for UHPLC-MS
Stringa SMILE
O
applicazioni
PFAS testing
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
PFAS testing features:
- QC Batch tested 29 PFAS analytes according to EPA 533 (25 analytes) and EPA 537.1 (18 analytes)
- Lot to lot consistency: Multiple batches validated by a third-party accredited testing laboratory and internal laboratories
Caratteristiche e vantaggi
- Lowest impurity profile for Interference free baseline
- Borosilicate glass bottles minimize contamination with metal ions
- Lowest levels of trace metal impurities: for minimized metal ion adduct formation <5ppb
- Microfiltration through 0.2 μm filter
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)