54057-U
Supelclean™ ENVI-WAX SPE Tube
suitable for PFAS testing, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30 ea
Sinonimo/i:
Supelclean™ ENVI-WAX SPE
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
meets requirements for EPA 533
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Livello qualitativo
Conformità normativa
suitable for FDA C-010.02
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pk of 30 ea
Volume
6 mL
Matrice
(mixed-mode polymeric)
Gruppo funzionale matrice
WAX phase
Dimensione particelle
40-60 μm
Dimensione pori
70-90 Å pore size
applicazioni
environmental
Tecnica di separazione
ion exchange
Descrizione generale
Applications:
- Environmental
- Extraction of acidic compounds
- PFAS
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)